Merck
SRP2099
Sigma-Aldrich
HIF-1 α N末端活性ドメイン (530-698) ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
HIF-1α, HIF1, MOP1, PASD8, bHLHe78
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
形状
frozen liquid
分子量
~19.8 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
800 μg/mL
colorless to clear
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... HIF1A(3091)
生物化学的/生理学的作用
低酸素誘導因子-1(HIF1)は、低酸素分圧下で培養した哺乳動物細胞に認められる転写因子で、低酸素に対する細胞性および全身性の恒常性維持反応に不可欠な役割を果たす。αサブユニットとβサブユニットから構成されるヘテロ二量体ですβサブユニットは、アリール炭化水素受容体核内輸送体であることが確認されています。この遺伝子は、HIF-1のαサブユニットをコードしています。HIF-1αは、アミノ酸531と826の間に存在している、2つのトランス活性化ドメインを含んでいます。この遺伝子の天然のアンチセンス転写産物(aHIF)の過剰発現は、非乳頭状腎細胞癌と関係していることが明らかになっています。異なるアイソフォームをコードする、2つの代替的な転写産物が特定されています。腫瘍生物学におけるHIF-1の役割を研究し、有効性の高いがん治療法を開発するためには、HIF-1経路を特異的に阻害することが重要です。HIF-1αは低酸素応答の主要制御因子であり、その血管新生促進活性としては血管内皮増殖因子(VEGF)の調節などが含まれます。HIF-1αタンパク質の発現は非侵襲性乳癌で多く認められます。最近のデータから、HIF-1αのノックダウンによりMCF-7細胞の腫瘍形成能が低下することが示されています。このことは、HIF-1抑制と従来の化学療法を併用することで、がん治療が改善する可能性を示唆しています。
物理的形状
無色透明な凍結溶液です。
調製ノート
マニュアルのデフロストフリーザーを使用し、凍結融解サイクルを繰り返さないでください。サンプルは氷上において作業してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2099-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G L Semenza et al.
The Journal of biological chemistry, 269(38), 23757-23763 (1994-09-23)
Hypoxia-inducible factor 1 (HIF-1) activates erythropoietin gene transcription in Hep3B cells subjected to hypoxia. HIF-1 activity is also induced by hypoxia in non-erythropoietin-producing cells, suggesting a more general regulatory role. We now report that RNAs encoding the glycolytic enzymes aldolase
Marije M Vleugel et al.
Cancer genetics and cytogenetics, 163(2), 168-172 (2005-12-13)
Hypoxia inducible factor-1 (HIF-1) is an important transcription factor that stimulates tumor growth and metastases via several pathways. Activation of HIF-1 depends on the presence of its alpha-subunit. Hypoxia increases HIF-1alpha levels by inhibiting prolyl-hydroxylase--mediated hydroxylation and thereby preventing proteosome
Katina M Corley et al.
Journal of cellular biochemistry, 96(5), 971-985 (2005-09-09)
Hypoxia promotes angiogenesis by modulating the transcriptional regulator hypoxia-inducible factor 1alpha (HIF-1alpha). HIF-1alpha is a master regulator of the hypoxic response, and its proangiogenic activities include, but are not limited to, regulation of vascular endothelial growth factor (VEGF). The remodeling