安全性情報
SRP2016
Sigma-Aldrich
GAL4 [(1-147) - AH] from Saccharomyces cerevisiae
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
Gal81
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥67,900
¥67,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥67,900
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.26
¥67,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
Saccharomyces cerevisiae
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~18.6 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
300 μg/mL
テクニック
electrophoretic mobility shift assay: suitable
colorless to clear
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
Saccharomyces cerevisiae ... GAL4(855828)
生物化学的/生理学的作用
転写活性は、プロモーター特異的活性化タンパク質により大きく刺激されます。DNA結合ドメインと調節(活性化因子)ドメインからなる調節タンパク質です。酵母のGAL4タンパク質は、ガラクトース代謝に関与するいくつかの遺伝子の転写を活性化します。そのためには、GAL4が、コンセンサス配列である5'-CGGN5(T/A)N5CCG-3'(5)を有する上流の活性化部位に結合する必要があります。1~147位のアミノ酸で構成されるGAL4タンパク質の断片はDNAに結合しますが、転写を活性化することはできません。αへリックス(AH)を形成する酸性合成ペプチドがこのGAL4 DNA結合ドメインに結合すると、両親媒性構造を有するタンパク質が生成されます。この融合タンパク質は、遺伝子の転写を活性化する能力があり、前開始複合体中のTFIIBを標的とすることにより、in vitroの転写系においてGAL4結合部位を担います。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2016-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Ma et al.
Cell, 48(5), 847-853 (1987-03-13)
We describe the activities of a wide array of deletion mutants of GAL4, a yeast transcriptional activator. We identify two short regions of GAL4, each of which activates transcription when fused to the DNA-binding region of the molecule. Very large
M Ptashne et al.
Nature, 346(6282), 329-331 (1990-07-26)
Proteins that activate genes are quite disparate in character; in particular, some work 'universally' and others do not. A simple model can accommodate most of the recently published results.
Commitment and activation at pol II promoters: a tail of protein-protein interactions.
B Lewin
Cell, 61(7), 1161-1164 (1990-06-29)