安全性情報
SRP0715
Sigma-Aldrich
PEAK1, UNACTIVE
recombinant
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥68,200
¥68,200
出荷予定日2025年5月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥68,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
¥68,200
出荷予定日2025年5月29日
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
70-95% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~100 kDa
濃度
0.1 μg/μL
アクセッション番号
NM_024776
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PEAK1(79834)
アプリケーション
Useful for kinase assay and Western blot.
生物化学的/生理学的作用
Recombinant human PEAK1 (1127-end) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. PEAK1 or Pseudopodium-enriched atypical kinase 1 is a protein tyrosine kinase which belongs to NKF3 kinase family and regulates the cytoskeleton and has been shown to be involved in cancer progression (1). PEAK1 promotes anchorage-independent growth in the MDA-MB-435 human cancer cell line and promotes tumor progression of XPA-1 human pancreatic cancer cells when transplanted into the pancreas of nude mice. PEAK1 is highly expressed in spleen, followed by heart, ovary, brain, lung, kidney, and fetal brain (2).
再構成
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
保管および安定性
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0715-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)