安全性情報
SRP0681
Sigma-Aldrich
PDKTIDE
≥95% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥21,700
¥21,700
出荷予定日2025年4月11日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥21,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.24
¥21,700
出荷予定日2025年4月11日
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
分子量
4771.36
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
The 39 amino acids of PDKtide peptide sequence (KTFCGTPEYLAPEVRREPRILSEEEQEMFRDFDYIADWC) is derived from two human proteins: residues 1-14 are based on AKT1 (307-320) and residues 16-39 are based on PKN2/PRK2 (961-984).
シーケンス
KTFCGTPEYLAPEVRREPRILSEEEQEMFRDFDYIADWC
再構成
Reconstitute in 25 mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
保管および安定性
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP0681-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)