SRP0601
PD-1 (L128A), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
CD279, HPD-L, PD-1, PDCD1, Programmed cell death 1, SLEB2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥72,980
¥72,980
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥72,980
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
¥72,980
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
おすすめの製品
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
44.5 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PDCD1(5133)
詳細
Human secreted Programmed Cell Death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as CD279, PDCD1, and SLEB2, GenBank Accession No. NM_014143, a.a. 25-167 with an L128A mutation, fused at the Cterminus with the Fc portion of human IgG1, and C-terminal Avitag™ , expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag™ technology. MW = 44.5 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
法的情報
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0601-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ