Merck
SRP0595
Sigma-Aldrich
GLS2, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
別名:
L-glutaminase, L-glutaminase amidohydrolase, glutaminase liver isoform (liver mitochondria)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in E. coli
形状
frozen liquid
分子量
66 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... GLS2(27165)
詳細
Human glutaminase liver isoform (liver, mitochondria), also known as GLS2, L-glutaminase, and L-glutaminase amidohydrolase, GenBank Accession No.NM_013267, a.a. 15-602, with N-terminal His-tag, MW=66 kDa, expressed in an E.coli cell expression system.
物理的形状
Aqueous solution
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP0595-20UG:
試験成績書(COA)