安全性情報
SRP0589
Sigma-Aldrich
SIRP-gamma (CD172G), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
CD172g, Signal regulatory protein-gamma, signal regulatory protein beta 2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥97,700
¥97,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥97,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
¥97,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
67.6 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... SIRPG(55423)
詳細
Signal regulatory proteingamma (SIRP-γγ), also known as signal regulatory protein beta 2, and CD172g, GenBank Accession No. NP_018556, a.a. 29-360, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 and C terminal Avitag , MW 67.6 kDa, expressed in a HEK293 expression system and enzymatically biotinylated using Avitag technology. Note: SIRP-γ is heavily glycosylated, resulting in higher molecular weight. Biotinylation was confirmed to be >90%.
物理的形状
Aqueous solution
法的情報
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0589-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)