安全性情報
SRP0579
Sigma-Aldrich
Human TDO, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
別名:
3-dioxygenase, TDO-2, TDO2, Tryptophan 2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥75,100
¥75,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥75,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
¥75,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
リコンビナント
expressed in E. coli
フォーム
frozen liquid
分子量
49 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TDO2(6999)
詳細
Human Tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO), also known as TDO2, GenBank Accession No. NM_005651, a.a. 2-406(end) with an N-terminal His-tag, expressed in an E. coli cell expression system. MW = 49 kDa.
物理的形状
Aqueous solution
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP0579-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)