安全性情報
SRP0554
Sigma-Aldrich
Mouse CD155, His-Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Poliovirus receptor and Nectin-like protein 5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥97,700
¥97,700
出荷予定日2025年5月29日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥97,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
¥97,700
出荷予定日2025年5月29日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
37.5 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
mouse ... PVR(52118)
詳細
Mouse CD155, also known as Poliovirus receptor and Nectin-like protein 5, GenBank Accession No. NM_027514, a.a. 29-348 with a C-terminal His-tag and Avitag . This protein is expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin labeled using Avitag technology. MW = 37.5 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
法的情報
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0554-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)