安全性情報
SRP0552
Sigma-Aldrich
B7-2 (CD86), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
B7.2, B70, BU63, CD86, FUN-1, T-lymphocyte activation antigen CD86
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥72,980
¥72,980
出荷予定日2025年5月08日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥72,980
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
¥72,980
出荷予定日2025年5月08日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
53.8 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CD86(12524)
詳細
Human secreted B7-2, Fc fusion protein, also known as T-lymphocyte activation antigen CD86, B7.2, FUN-1, B70, BU63, and CD86. GenBank Accession No. NM_006889, a.a. 20-239 expressed in a HEK293 cell expression system. This protein is fused at the C-terminus to the Fc region of human IgG1 and is enzymatically biotinylated using Avitag technology. MW = 53.8 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
法的情報
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0552-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)