安全性情報
SRP0475
Sigma-Aldrich
TAF1 (1519-1651) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
別名:
DYT3, KAT4, TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 250 kDa, TAF2ADYT3/TAF1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥116,000
¥116,000
出荷予定日2025年4月19日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥116,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥116,000
出荷予定日2025年4月19日
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
16.4 kDa
包装
pkg of 100 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TAF1(6872)
詳細
Human Bromodomain TAF1 (GenBank Accession No. NM_004606) amino acids 1519 – 1651 with N-terminal HIS-tag, MW = 16.4 kDa, expressed in an E. coli expression system.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0475-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W Sako et al.
Neuroscience, 189, 100-107 (2011-05-28)
The neuron-specific isoform of the TAF1 gene (N-TAF1) is thought to be involved in the pathogenesis of DYT3 dystonia, which leads to progressive neurodegeneration in the striatum. To determine the expression pattern of N-TAF1 transcripts, we developed a specific monoclonal