安全性情報
SRP0421
Sigma-Aldrich
DPY30 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
別名:
HDPY-30, Saf19, dpy-30 homolog
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥116,000
¥116,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥116,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥116,000
Check Cart for Availability
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥85% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
12 kDa
包装
pkg of 50 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... DPY30(84661)
詳細
Human dpy-30 homolog, or DPY30 (GenBank Accession No. NM_032574) amino acids 2 – 99 (end) with N-terminal His-tag, MW= 12 kDa, expressed in an E. coli expression system.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP0421-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhuojin Xu et al.
The Journal of cell biology, 186(3), 343-353 (2009-08-05)
Histone lysine methyltransferase complexes are essential for chromatin organization and gene regulation. Whether any of this machinery functions in membrane traffic is unknown. In this study, we report that mammal Dpy-30 (mDpy-30), a subunit of several histone H3 lysine 4
Anamika Patel et al.
The Journal of biological chemistry, 284(36), 24242-24256 (2009-06-27)
Transcription in eukaryotic genomes depends on enzymes that regulate the degree of histone H3 lysine 4 (H3K4) methylation. The mixed lineage leukemia protein-1 (MLL1) is a member of the SET1 family of H3K4 methyltransferases and is frequently rearranged in acute