安全性情報
SRP0419
Sigma-Aldrich
Ash2L human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
ASH2, Bre2, ash2 (absent, small, or homeotic)-like
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥116,000
¥116,000
出荷予定日2025年4月26日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥116,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥116,000
出荷予定日2025年4月26日
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
61 kDa
包装
pkg of 50 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... ASH2L(9070)
詳細
Human ash2 (absent, small, or homeotic)- like (Drosophila) or Ash2L (GenBank Accession No. NM_001105214) amino acids 2 – 534 (end) with N-terminal His-tag, MW= 61 kDa, expressed in an E. coli expression system.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP0419-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Ikegawa et al.
Cytogenetics and cell genetics, 84(3-4), 167-172 (1999-07-07)
Drosophila ash2 belongs to the trithorax (trx) gene family. The ash2 product positively regulates expression of homeotic selector genes, and is implicated in early development and formation of various disc patterns in the fruit fly. Through large-scale sequencing of human
Structure of the SPRY domain of human Ash2L and its interactions with RbBP5 and DPY30.
Yong Chen et al.
Cell research, 22(3), 598-602 (2012-01-11)