安全性情報
SRP0318
Sigma-Aldrich
JMJD1A human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥40% (SDS-PAGE)
別名:
JHDM2A, KDM3A, lysine (K)-specific demethylase 3A
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥81,750
¥81,750
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥81,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥81,750
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥40% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
148.2 kDa
包装
pkg of 20 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... KDM3A(55818)
詳細
Human JMJD1A (also known as KDM3A or JHDM2A), (GenBank Accession No. NM_018433), amino acids 2-1322 (end) with Nterminal FLAG-tag, MW=148.2 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
物理的形状
Formulated in 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, 124 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 90 ng/uL Flag peptide, 10% Glycerol, and 3 mM DTT.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0318-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Guo X. et al.
Neoplasma, 52, 153-157 (2011)
Zi-Ming Du et al.
PloS one, 6(4), e19137-e19137 (2011-05-05)
The role of microRNA-155 (miR-155) has been associated with oncogenesis of several human tumors. However the expression pattern of miR-155 has not been investigated in nasopharyngeal carcinoma (NPC). The present study was to assess miR-155 expression pattern and its possible