SRP0245
DYRK2 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥50% (SDS-PAGE)
別名:
dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥82,100
¥82,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥82,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥82,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
おすすめの製品
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥50% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
63.5 kDa
包装
pkg of 10 μg
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... DYRK2(8445)
詳細
Human DYRK2 (GenBank Accession No. NM_003583), full length with N-terminal His tag, MW = 63.5 kDa, expressed in Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
物理的形状
TBST+20% glycerol+3mM DTT
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注された希釈前の酵素を-70°Cで保存してください。注記:酵素は凍結解凍の繰り返しに非常に弱いので、注意してください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Rosario Morrugares et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 77(13), 2621-2639 (2019-10-13)
NOTCH proteins constitute a receptor family with a widely conserved role in cell cycle, growing and development regulation. NOTCH1, the best characterised member of this family, regulates the expression of key genes in cell growth and angiogenesis, playing an essential
Isao Kii et al.
Nature communications, 7, 11391-11391 (2016-04-23)
Autophosphorylation of amino-acid residues is part of the folding process of various protein kinases. Conventional chemical screening of mature kinases has missed inhibitors that selectively interfere with the folding process. Here we report a cell-based assay that evaluates inhibition of
Martin Mehnert et al.
Nature communications, 11(1), 3563-3563 (2020-07-18)
Rapidly increasing availability of genomic data and ensuing identification of disease associated mutations allows for an unbiased insight into genetic drivers of disease development. However, determination of molecular mechanisms by which individual genomic changes affect biochemical processes remains a major