安全性情報
SRP0218
Sigma-Aldrich
TC-PTP Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
別名:
PTPN2, T-cell protein-tyrosine phosphatase, TC-PTP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥69,200
¥69,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥69,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥69,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
62.3 kDa
包装
pkg of 20 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
2.9 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PTPN2(5771)
詳細
Protein tyrosine phosphatase, Catalytic domain, (amino acids 2-315), (Gene bank accession number BC016727) with N-terminal GST tag, MW = 62.3 kDa, expressed in an E. coli expression system.
アプリケーション
Useful for the study of enzyme kinetics, regulation, to dephosphorylate target substrates and for screening inhibitors.
単位の定義
1ユニットは、pH 7.4、30°Cで1分あたり1 nmolのp-ニトロフェニルリン酸を加水分解する量と定義されています。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 75 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol, 2 mM EDTA, 1 mM DTT, and 10 mM glutathione.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0218-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jiao Luo et al.
British journal of pharmacology, 177(19), 4464-4480 (2020-07-15)
Protein tyrosine phosphatase (PTP) 1B (PTP1B) plays a critical role in the regulation of obesity, Type 2 diabetes mellitus and other metabolic diseases. However, drug candidates exhibiting PTP1B selectivity and oral bioavailability are currently lacking. Here, the enzyme inhibitory characteristics