Merck
SRP0213
Sigma-Aldrich
PTP1B (1-321)/PTPN1 Active from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
別名:
PTPN1, Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥57,380
¥57,380
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥57,380
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥57,380
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
63.3 kDa
包装
pkg of 20 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PTPN1(5770)
詳細
Protein tyrosine phosphatase, Catalytic domain, (amino acids 1-321), with N-terminal GST tag, MW = 63.3 kDa, expressed in an E. coli expression system.
アプリケーション
Useful for the study of enzyme kinetics, regulation, to dephosphorylate target substrates and for screening inhibitors.
単位の定義
1ユニットは、pH 7.4、30°Cで1分あたり1 nmolのp-ニトロフェニルリン酸を加水分解する量と定義されています。
物理的形状
Formulation: recombinant proteins were eluted in 25 mM Tris-HCL, 75 mM NaCl, pH 8.0, 0.05% Tween, 10 mM glutathione, 1 mM DTT and 50% glycerol.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)