安全性情報
SRP0181
Sigma-Aldrich
AHCY Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
別名:
Adenosylhomocysteinase, AdoHcyase, CuBP, S-Adenosyl-L-homocysteine hydrolase, SAHH
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥124,000
¥124,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥124,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥124,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
73 kDa
包装
pkg of 50 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... AHCY(191)
詳細
Human AHCY (human S-adenosyl homocysteine hydrolase) (GenBank Accession No. NM_000687), (amino acids 2-end) with N-terminal GST tag, MW = 73 kDa, expressed in an E. coli expression system.
アプリケーション
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 20% glycerol and 3 mM DTT.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注された希釈前の酵素を-70°Cで保存してください。注記:酵素は凍結解凍の繰り返しに非常に弱いので、注意してください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0181-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)