Merck
SRP0169
Sigma-Aldrich
JMJD2B Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥40% (SDS-PAGE)
別名:
JHDM3B, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3B, Jumonji domain-containing protein 2B, KIAA0876, Lysine-specific demethylase 4B (KDM4B)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥81,750
¥81,750
出荷予定日2025年5月10日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥81,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥81,750
出荷予定日2025年5月10日
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥40% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
57 kDa
包装
pkg of 100 μg
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... KDM4B(23030)
詳細
Human JMJD2B, also known as JHDM3B and KDM4B (GenBank Accession No.NM_015015) (amino acids 1-500) with C-terminal FLAG tag, MW = 57 kDa, expressed in Sf9 cells using a Baculovirus expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
単位の定義
1ユニットは、37°Cで1分あたり基質1 pmolの脱メチル化に必要な酵素量と定義されています。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 20% glycerol and 3 mM DTT.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)