安全性情報
SRP0110
Sigma-Aldrich
HDAC-8 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
CDA07, HD8, HDACL1, Histone deacetylase 8, Histone deacetylase-like 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥124,000
¥124,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥124,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥124,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
有効性
≥0.001 units/mg
分子量
42.4 kDa
包装
pkg of 50 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... HDAC8(55869)
詳細
HDAC8 (histone deacetylase 8) is a class I Zn2+-dependent SMC3 (structural maintenance of chromosomes 3) deacetylase. It is the human ortholog of the yeast Zn2+-dependent deacetylase Hos1.[1][2]
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
生物化学的/生理学的作用
HDAC8 (histone deacetylase 8) is a regulator of cohesion protein and is essential for recycling of cohesin during cell cycle. This protein functions on both histone and non-histone substrates, and produces free lysine and acetate by catalyzing the hydrolysis of acetyllysine side chain. Till date, 17 missense mutations in this gene have been identified in patients with Cornelia de Lange Syndrome (CdLS) spectrum disorders, where these mutations have led to partial or complete loss of deacetylase function.[1] This protein is linked with malignant types of neuroblastoma, and its expression in patients with metastatic melanoma is linked with increased survival in the same.[3] Studies show that HDAC8 can abnormally deacetylate and inactivate p53 protein, thus, facilitating leukemia stem cells (LSCs) transformation and maintenance. LSCs are essential for promoting and sustaining acute myeloid leukemia (AML), and HDAC8 inactivation results in normal p53 function in inv(16)(+) AML CD34(+) cells.[2]
単位の定義
1ユニットは、37°Cで1分あたり基質1 pmolの脱アセチル化に必要な酵素量と定義されています。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 138 mM NaCl, 0.05% Tween-20 and 10% glycerol.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0110-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Expression of the class 1 histone deacetylases HDAC8 and 3 are associated with improved survival of patients with metastatic melanoma.
Wilmott JS, et al.
Modern Pathology, 28(7), 884-894 (2015)
HDAC8 Inhibition Specifically Targets Inv(16) Acute Myeloid Leukemic Stem Cells by Restoring p53 Acetylation.
Qi J, et al.
Cell Stem Cell, 17(5), 597-610 (2015)
Biochemical and structural characterization of HDAC8 mutants associated with Cornelia de Lange syndrome spectrum disorders.
Decroos C, et al.
Biochemistry, 54(42), 6501-6513 (2015)