Merck
SRP0103
Sigma-Aldrich
HDAC2 FLAG tag human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥50% (SDS-PAGE)
別名:
HD2, Histone deacetylase 2, Transcriptional regulator homolog RPD3, YAF1, YY1-associated factor 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥81,750
¥81,750
出荷予定日2025年4月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥81,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥81,750
出荷予定日2025年4月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥50% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
60 kDa
包装
pkg of 50 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... HDAC2(3066)
詳細
Human HDAC2, GenBank Accession No. Q92769, full length with C-terminal DDDDK tag (FLAG), MW = 60 kDa, expressed in baculovirus expression system.
The HDAC2 (histone deacetylase 2) gene is mapped to human chromosome 6q21 and is ubiquitously expressed.[1][2]
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
生物化学的/生理学的作用
Histone deacetylase 2 (HDAC2) is known to regulate DNA damage signalling, maintain genomic stability and prevents tumor formation and progression.[3] Hdac2 does not possess a DNA binding domain, it forms multi-component repressor complexes for its interaction with transcription factors. Hdac2 also mediates cell proliferation, differentiation and apoptosis.[4] HDAC2 controls response to chronic inflammation in COPD (chronic obstructive pulmonary disease).[5] It activates Wnt signaling pathway via β-catenin T-cell transcription factor. Deletion of HDAC2 along with HDAC1 leads to anemia and thrombocytopenia.[6]
単位の定義
1ユニットは、37°Cで1分あたり基質1 pmolの脱アセチル化に必要な酵素量と定義されています。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 138 mM NaCl, 0.05% Tween-20 and 10% glycerol.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注された希釈前の酵素を-70°Cで保存してください。注記:酵素は凍結解凍の繰り返しに非常に弱いので、注意してください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Epigenetic changes in diabetes.
Al-Haddad R, et al.
Neuroscience Letters, 625, 64-69 (2016)
HDAC1 and HDAC2 integrate checkpoint kinase phosphorylation and cell fate through the phosphatase-2A subunit PR130.
Goder A, et al.
Nature Communications, 9(1), 764-764 (2018)
Transcription and beyond: the role of mammalian class I lysine deacetylases.
Moser M A, et al.
Chromosoma, 123(1-2), 67-78 (2014)
CRISPR-mediated HDAC2 disruption identifies two distinct classes of target genes in human cells.
Somanath P, et al.
PLoS ONE, 12(10), e0185627-e0185627 (2017)
MicroRNA-223 controls the expression of histone deacetylase 2: a novel axis in COPD.
Leuenberger C, et al.
Journal of Molecular Medicine, 94(6), 725-734 (2016)