安全性情報
SRE0039
Sigma-Aldrich
臭化シアン活性化アガロース
lyophilized powder
別名:
Cyanogen bromide-activated Agarose, CNBr- activated agarose
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,400
5 G
¥69,900
15 G
¥131,000
50 G
¥366,000
¥14,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,400
5 G
¥69,900
15 G
¥131,000
50 G
¥366,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
13111000
NACRES:
NA.56
¥14,400
Check Cart for Availability
由来生物
plant
フォーム
lyophilized powder
テクニック
affinity chromatography: suitable
Matrix
cross-linked 4% beaded agarose
マトリックススペーサー
1 atom (when ligands are coupled via isourea derivative or related linkage)
膨張
1 g swells to ≥5 mL
キャパシティ
≥10 mg/mL binding capacity (BSA)(via amino groups)
適合性
suitable for chromatography
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cyanogen Bromide Activated Agarose, High Swell Ratio is a lyophilized powder that has been activated with Cyanogen bromide, making it tailored for specific research applications.
特徴および利点
  • Cross-linked 4% beaded agarose matrix for ligand coupling and binding reactions.
  • Designed with a 1-atom matrix spacer, facilitating efficient ligand coupling via isourea derivative or related linkage.
  • Offers a high binding capacity of at least 10 mg/mL for BSA (via amino groups).
  • Ideal for manufacturing diagnostic assays.
物理的形状
Lyophilized powder stabilized with lactose
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
SRE0039-BULK:
SRE0039-100G:
SRE0039-50G:
SRE0039-VAR:
SRE0039-5G:
SRE0039-1KG:
SRE0039-500G:
SRE0039-1G:
SRE0039-15G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)