Merck
SRE0008
Sigma-Aldrich
Galactose-1-phosphate Uridyltransferase from galactose-adapted yeast
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, 20-60 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
別名:
GALT, UDP glucose:α-D-galactose-1-phosphate uridyltransferase
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
40 UNITS
¥273,000
50 UNITS
¥382,000
¥273,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
40 UNITS
¥273,000
50 UNITS
¥382,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
¥273,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
lyophilized powder
比活性
20-60 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
組成
Protein, 15-35%
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
6-phosphogluconate dehydrogenase ≤0.5%
UDP glucose pyrophosphorylase and galactokinase ≤0.2%
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
Galactose-1-phosphate uridyltransferase catalyzes the conversion of UDP-glucose to galactose-1-phosphate and galactose-1-phosphate to UDP-glucose.
単位の定義
1ユニットはホスホグルコムターゼを用いた連結系で検出したとき、pH 8.7、25°C、1分間で、1.0 μmolのグルコース1-リン酸をUDP-グルコース、ガラクトース1-リン酸およびNADP+から生成する酵素量です。
物理的形状
Contains buffer salts as citrate and reduced glutathione
アナリシスノート
Protein determined by modified Warburg-Christian
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRE0008-BULK:
SRE0008-40UN-PW:
SRE0008-VAR:
SRE0008-40UN:
SRE0008-50UN-PW:
SRE0008-50UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)