アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC1=C2C(C(C)=CC(O2)=O)=CC(F)=C1O
InChI Key
LLENVBUPWUQAGL-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
DiFMU is a fluorescent product of hydrolysis of fluorogenic phosphatase substrate DiFMUP. DiFMU excitation wavelength is 358nm and emission can be detected at 455 nm.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML4017-BULK:
SML4017-5MG:
SML4017-VAR:
SML4017-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)