Merck
SML3870
Sigma-Aldrich
Fuzapladib
≥98% (HPLC)
別名:
IS 741, IS-741, N-(2-((ethylsulfonyl)amino)-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl)-3-yl]cyclohexanecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20F3N3O3S
CAS番号:
分子量:
379.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
生物化学的/生理学的作用
Cell penetrant and potent phospholipase A2 (PLA2) inhibitor
Fuzapladib (IS-741) is a cell penetrant and potent phospholipase A2 (PLA2) inhibitor. Fuzapladib decelerate the progression of pancreatic fibrosis through monocyte infiltration in dogs.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3870-VAR:
SML3870-10MG:
SML3870-BULK:
SML3870-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effects of IS-741, a synthetic anti-inflammatory agent, on bleomycin-induced lung injury in mice
Lung, 187(5), 331-339 (2009)
Nanocrystal solid dispersion of fuzapladib free acid with improved oral bioavailability
Biopharmaceutics & Drug Disposition, 43(3), 89-97 (2022)
Effect of IS-741 on ethionine-induced acute pancreatitis in rats: relation to pancreatic acinar cell regeneration
Journal of Gastroenterology, 38(3), 260-267 (2003)