SML3829
CADD522
≥98% (HPLC)
別名:
2-[(3,4-Dichlorophenyl)carbamoyl]bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-3-carboxylic acid, 3-[(3,4-Dichlorophenyl)carbamoyl]bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(3,4-Dichlorophenyl)amino]carbonyl]bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O=C(C1C2C=CC(C1C(NC3=CC=C(C(Cl)=C3)Cl)=O)C2)O
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3829-BULK:
SML3829-VAR:
SML3829-10MG:
SML3829-50MG:
試験成績書(COA)