スキップする
SML3602
Pipobroman
≥98% (HPLC)
別名:
1,​1′-​(1,​4-​Piperazinediyl)​bis[3-​bromo-1-​propanone, 1,​4-​bis(3-​Bromo-​1-​oxopropyl)​-piperazine, N,N-Bis-(3-bromopropionyl)-piperazine, NSC-​25154
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H16Br2N2O2
CAS番号:
分子量:
356.05
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
BrCCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)CCBr
InChI
1S/C10H16Br2N2O2/c11-3-1-9(15)13-5-7-14(8-6-13)10(16)2-4-12/h1-8H2
InChI key
NJBFOOCLYDNZJN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Anti-cancer drug, cytostatic alkylating agent
Pipobroman is an alkylating agent that is used as anti-cancer drug. It also has clinical activity in polycythemia vera and thrombocythemia.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML3284SML3753SML1360
Pipobroman ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3602
Pipobroman
MS1943 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3284
MS1943
TH301 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3753
TH301
Cariporide ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1360
Cariporide
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
ピクトグラム
Skull and crossbones
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
SML3602-10MG: + SML3602-50MG: + SML3602-BULK: + SML3602-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)