SML3452
CDDO-Im
≥98% (HPLC)
別名:
(4aR,6aS,6aR,6bR,8aS,12aS,14bS)-8a-(imidazole-1-carbonyl)-4,4,6a,6b,11,11,14b-heptamethyl-3,13-dioxo-4a,5,6,6a,7,8,9,10,12,12a-decahydropicene-2-carbonitrile, 1-(2-Cyano-3,12-dioxooleana-1,9-dien-28-oyl) imidazole, CDDO-Imidazole, CDDO-imidazolide, NSC727038
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
-10 to -25°C
InChI
1S/C34H43N3O3/c1-29(2)10-12-34(28(40)37-15-14-36-20-37)13-11-33(7)26(22(34)18-29)23(38)16-25-31(5)17-21(19-35)27(39)30(3,4)24(31)8-9-32(25,33)6/h14-17,20,22,24,26H,8-13,18H2,1-7H3/t22-,24-,26-,31-,32+,33+,34-/m0/s1
InChI Key
ITFBYYCNYVFPKD-FMIDTUQUSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML3452-BULK:
SML3452-VAR:
SML3452-5MG:
SML3452-25MG:
試験成績書(COA)