安全性情報
SML3449
Sigma-Aldrich
Artepillin C analog A57
≥98% (HPLC)
別名:
2-Oxazolidinone, 3-[(2E)-3-[1,1′-biphenyl]-3-yl-1-oxo-2-propen-1-yl]-4-phenyl-, (4S)- (ACI)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H19NO3
CAS番号:
分子量:
369.41
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
Artepillin C analog 57 is a potent inhibitor of CREB-CRTC2 interaction that ameliorates metabolic syndrome in in obese mice. It suppresses CREB/CRTC2-mediated gluconeogenic and SREBP transcriptions.
Potent inhibitor of CREB-CRTC2 interaction that ameliorates metabolic syndrome in in obese mice
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3449-25MG:
SML3449-5MG:
SML3449-BULK:
SML3449-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)