Merck
SML3426
Sigma-Aldrich
Glycerol phenylbutyrate
≥95% (HPLC)
別名:
1,2,3-Propanetriyl tris(4-phenylbutanoate), GPB, Glyceryl tri-[4-phenylbutyrate, HPN 100, Tri(4-phenylbutyryl)glycerol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H38O6
CAS番号:
分子量:
530.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
oil
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(OCC(OC(CCCC1=CC=CC=C1)=O)COC(CCCC2=CC=CC=C2)=O)CCCC3=CC=CC=C3
InChI Key
ZSDBFLMJVAGKOU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
Glycerol phenylbutyrate, a triacylglycerol, is a prodrug of ER stress inhibitor 4-phenylbutyric acid (PBA). Glycerol phenylbutyrate is a nitrogen-binding agent approved for the chronic management of adult and pediatric patients (≥2 years of age) with urea cycle disorders (UCDs) who cannot be managed by dietary protein restriction and/or amino acid supplementation alone.
Prodrug of ER stress inhibitor 4-phenylbutyric acid (PBA); ammonia scavenger
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3426-BULK:
SML3426-10MG:
SML3426-50MG:
SML3426-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)