Merck
A8231
AGK2
≥97% (HPLC), powder
別名:
2-シアノ-3-[5-(2,5-ジクロロフェニル)-2-フラニル]-N-5-キノリニル-2-プロペンアミド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C23H13Cl2N3O2
CAS番号:
分子量:
434.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed), H2O: insoluble
storage temp.
room temp
SMILES string
Clc1ccc(Cl)c(c1)-c2ccc(\C=C(/C#N)C(=O)Nc3cccc4ncccc34)o2
InChI
1S/C23H13Cl2N3O2/c24-15-6-8-19(25)18(12-15)22-9-7-16(30-22)11-14(13-26)23(29)28-21-5-1-4-20-17(21)3-2-10-27-20/h1-12H,(H,28,29)/b14-11+
InChI key
SVENPFFEMUOOGK-SDNWHVSQSA-N
Application
AGK2はSIRT2阻害剤です。AGK2は、SIRT2の阻害が細胞死を誘導し、細胞内ATP濃度を低下させることを調べる研究に用いられました。また、AGK2はパーキンソン病モデルにおいてα-シヌクレインの毒性からドーパミン神経を保護します。
Biochem/physiol Actions
AGK2はSIRT2阻害剤です。AGK2は、パーキンソン病モデルのドーパミン作動性ニューロンをα-シヌクレインの毒性から救います。SIRT2に対するIC50は3.5 μMです。AGK2のSIRT2に対する選択性はSIRT1またはSIRT3に対する選択性の15倍を超えます。AGK2は最も選択的なSIRT2阻害剤である可能性があります。
AGK2はSIRT2阻害剤です。パーキンソン病モデルのドーパミン作動性ニューロンをα-シヌクレインの毒性から救います。
Features and Benefits
本化合物は、遺伝子制御研究用製品です。さらに遺伝子制御研究用製品をご覧になりたい場合は、こちらをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AGK2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
劇物
pdsc
A8231-25MG:4.548173291413E12 + A8231-5MG:4.54817329142E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)