Merck
SML1346
Sigma-Aldrich
BRD32048
≥98% (HPLC)
別名:
BRD 32048, N2-(4-Methoxyphenyl)-6-(1-piperidinylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥18,450
25 MG
¥59,250
¥18,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥18,450
25 MG
¥59,250
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H22N6O
CAS番号:
分子量:
314.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥18,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=NC(NC2=CC=C(OC)C=C2)=NC(CN3CCCCC3)=N1
InChI
1S/C16H22N6O/c1-23-13-7-5-12(6-8-13)18-16-20-14(19-15(17)21-16)11-22-9-3-2-4-10-22/h5-8H,2-4,9-11H2,1H3,(H3,17,18,19,20,21)
InChI Key
PVHJDJWPRZUURH-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
BRD32048 is a derivative of [1,3,5]triazine. It is found in orally active phosphodiesterase inhibitors (PDE) inhibitors, DHFR (dihydrofolate reductase) inhibitors and phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K)/mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitors. BRD32048 binds ETS variant 1 (ETV1) and controls transcriptional activity, facilitated by ETV1 and invasion of ETV1-driven cancer cells.[1]
BRD32048 is a potent inhibitor of ETV1 (ETS variant 1) transcription factor oncoprotein.
BRD32048 is a potent inhibitor of ETV1 (ETS variant 1) transcription factor oncoprotein. BRD32048 binds ETV1 directly, modulating both ETV1-mediated transcriptional activity and invasion of ETV1-driven cancer cells.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1346-25MG:
SML1346-BULK:
SML1346-VAR:
SML1346-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A small molecule that binds and inhibits the ETV1 transcription factor oncoprotein
Pop MS, et al.
Molecular Cancer Therapeutics, molcanther-molcan0689 (2014)