Merck
SML3132
Sigma-Aldrich
Tivozanib
≥98% (HPLC)
別名:
1-[2-Chloro-4-(6,7-dimethoxyquinolin-4-yl)oxyphenyl]-3-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)urea, AV-951, KRN951, N-[2-Chloro-4-[(6,7-dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]phenyl]-N?-(5-methyl-3-isoxazolyl)urea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥16,400
50 MG
¥52,400
¥16,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥16,400
50 MG
¥52,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H19ClN4O5
CAS番号:
分子量:
454.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥16,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(NC1=C(Cl)C=C(C=C1)OC2=C3C=C(C(OC)=CC3=NC=C2)OC)NC4=NOC(C)=C4
InChI
1S/C22H19ClN4O5/c1-12-8-21(27-32-12)26-22(28)25-16-5-4-13(9-15(16)23)31-18-6-7-24-17-11-20(30-3)19(29-2)10-14(17)18/h4-11H,1-3H3,(H2,25,26,27,28)
InChI Key
SPMVMDHWKHCIDT-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Tivozanib (KRN951) is an oral, next-generation vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR) tyrosine kinase inhibitor (TKI). Tivozanib is a potent, selective inhibitor of VEGFRs 1, 2, and 3 with a long half-life designed to improve efficacy and tolerability.
orally active, potent, selective inhibitor of VEGFRs 1, 2, and 3 with a long half-life designed to improve efficacy and tolerability
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3132-10MG:
SML3132-BULK:
SML3132-VAR:
SML3132-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)