Merck
SML3128
Sigma-Aldrich
HU-308
≥95% (HPLC)
別名:
(1S,4S,5S)-4-[4-(1,1-Dimethylheptyl)-2,6-dimethoxyphenyl]-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol, HU308
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H42O3
CAS番号:
分子量:
414.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
光学活性
[α]/D 180.0 to 130.0°, c = 0.5 in chloroform-d
保管条件
desiccated
white to dark beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−70°C
SMILES記法
CCCCCCC(C)(C1=CC(OC)=C(C(OC)=C1)[C@]2(C=C([C@@H]3C(C)([C@H]2C3)C)CO)[H])C
InChI
1S/C27H42O3/c1-8-9-10-11-12-26(2,3)19-14-23(29-6)25(24(15-19)30-7)20-13-18(17-28)21-16-22(20)27(21,4)5/h13-15,20-22,28H,8-12,16-17H2,1-7H3/t20-,21+,22-/m0/s1
InChI Key
CFMRIVODIXTERW-BDTNDASRSA-N
生物化学的/生理学的作用
CB2 Cannabinoid receptor agonist
HU-308 is a potent, selective agonist of the cannabinoid receptor CB2. The Ki values for CB2 vs. CB1 are 22.7nM and >10 mM, respectively. HU-308 has anti-inflammatory and neuroprotective properties, and reduces liver damage in a hepatic ischemia/reperfusion injury model.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3128-VAR:
SML3128-25MG:
SML3128-5MG:
SML3128-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)