Merck
SML3077
Sigma-Aldrich
Teneligliptin hydrobromide hydrate
≥98% (HPLC)
別名:
3-[(2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazin-1-yl]pyrrolidin-2-ylcarbonyl]thiazolidine, hydrobromide, hydrate, [(2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-1-piperazinyl]-2-pyrrolidinyl]-3-thiazolidinylmethanone, hydrobromide (1:x), hydrate (1:x), [(2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazin-1-yl]pyrrolidin-2-yl](1,3-thiazolidin-3-yl)methanone, hydrobromide, hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥12,200
25 MG
¥48,900
¥12,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥12,200
25 MG
¥48,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30N6OS · xHBr · yH2O
分子量:
426.58 (anhydrous free base basis)
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥12,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -28 to -36°, c = 0.5 in methanol
保管条件
desiccated
white to very dark gray
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=NN(C(N2CCN(CC2)[C@@]3(CN[C@@H](C3)C(N4CSCC4)=O)[H])=C1)C5=CC=CC=C5.[xHBr].[yH2O]
生物化学的/生理学的作用
Orally active, substrate-competitive, highly potent and selective dipeptidyl peptidase IV inhibitor with therapeutic efficacy against type 2 diabetes in vivo.
Teneligliptin is an orally active, substrate-competitive, highly potent and selective dipeptidyl peptidase IV inhibitor (IC50 in nM = 0.889/hrDPP-IV,1.75/human plasma, 1.35/rat plasma; 700- and 1500-fold selectivity over DPP-8 and DPP-9, respectively). Teneligliptin inhibits plasma DDP-IV activtiy (ED50 = 0.41mg/kg p.o. in Wistar rats) with therapeutic efficacy against type 2 diabetes in Zucker fa/fa rats in vivo (0.1-1 mg/kg p.o.).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3077-5MG:
SML3077-BULK:
SML3077-VAR:
SML3077-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Suma Elumalai et al.
Free radical biology & medicine, 160, 618-629 (2020-08-09)
Chronic hyperglycemia has deleterious effects on pancreatic β-cell function and survival in type 2 diabetes (T2D) due to the low expression level of endogenous antioxidants in the β-cells. Peroxiredoxin-3 (PRDX3) is a mitochondria specific H202 scavenger and protects the cell