SML2955
Mirodenafil dihydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
4-[[3-(5-Ethyl-4,5-dihydro-4-oxo-7-propyl-1H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-2-yl)-4-propoxyphenyl]sulfonyl]-1-piperazineethanol, dihydrochloride, 5-Ethyl-2-[5-[[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-7-propyl-3,5-dihydro-4H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one, dihydrochloride, 5-Ethyl-3,5-dihydro-2-[5-[[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-7-propyl-4H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one, dihydrochloride, SK 3530 dihydrochloride, SK-3530 dihydrochloride, SK3530 dihydrochloride
サイズを選択してください
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(N4CCN(CC4)CCO)c1cc(c(cc1)OCCC)c2[nH][c](c3[n](cc(c3n2)CCC)CC)=O.Cl.Cl
InChI
1S/C26H37N5O5S.2ClH/c1-4-7-19-18-30(6-3)24-23(19)27-25(28-26(24)33)21-17-20(8-9-22(21)36-16-5-2)37(34,35)31-12-10-29(11-13-31)14-15-32;;/h8-9,17-18,32H,4-7,10-16H2,1-3H3,(H,27,28,33);2*1H
InChI Key
CKPHITUXXABKDL-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2955-VAR:
SML2955-50MG:
SML2955-BULK:
SML2955-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ