スキップする
SML2802
ATR-101
≥98% (HPLC)
別名:
1[[1[4(Dimethylamino)phenyl]cyclopentyl]methyl]3[2,6di(propan2yl)phenyl]urea hydrochloride, ATR 101, ATR101, CI-984, N-[2,6-bis(1-Methylethyl)phenyl]-N-[[1-[4-(dimethylamino)phenyl]cyclopentyl]methyl]urea hydrochloride, Nevanimibe HCl, PD 132301 HCl, PD 132301-02, PD 132301-2, PD132301 HCl, PD132301-02, PD132301-2
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥13,900
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥58,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C27H39N3O·HCl
CAS番号:
分子量:
458.08
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
¥13,900
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].N(C)(C)c1ccc(cc1)C3(CCCC3)CNC(=O)Nc2c(cccc2C(C)C)C(C)C.[H+]
InChI
1S/C27H39N3O.ClH/c1-19(2)23-10-9-11-24(20(3)4)25(23)29-26(31)28-18-27(16-7-8-17-27)21-12-14-22(15-13-21)30(5)6;/h9-15,19-20H,7-8,16-18H2,1-6H3,(H2,28,29,31);1H
InChI key
SDOOGTHIDFZUNM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATR-101 (PD 132301-02; Nevanimibe HCl) is an orally active, potent and selective acyl-CoA:cholesterol acyltransferase 1 (ACAT1, SOAT1) inhibtior (IC50 = 52 nM; intestinal microsome from cholesterol-fed rabbits) that reduces plasma cholesterol in both acute (by 77%; 50 mg/kg po.) and chronic (by 80%; 10 mg/kg po.) cholesterol-fed rat models. In addition, ATR-101 is reported to exhibit therapeutic efficacy against adrenocortical carcinoma (ACC), congenital adrenal hyperplasia (CAH), and Cushing′s syndrome (CS).
Orally active, potent and selective acyl-CoA:cholesterol acyltransferase 1 (ACAT1, SOAT1) inhibtior.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML0298SML0750SML2363
ATR-101 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2802
ATR-101
PSNCBAM-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0298
PSNCBAM-1
TPPU ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0750
TPPU
AST487 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2363
AST487
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
適用法令
SML2802-5MG: + SML2802-BULK: + SML2802-VAR: + SML2802-25MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)