Merck
SML2760
Sigma-Aldrich
SGC6870
≥98% (HPLC)
別名:
(R)-4-(5-Bromothiophene-2-carbonyl)-5-(3,5-dimethylphenyl)-7-methyl-4,5-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2(3H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥19,600
25 MG
¥75,300
¥19,600
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥19,600
25 MG
¥75,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H21BrN2O2S
分子量:
469.39
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥19,600
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +260 to +300°, c = 0.5 in methanol
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
Potent and selective protein arginine methyltransferase PRMT6 inhibitor.
SGC6870 is a potent and selective protein arginine methyltransferase PRMT6 inhibitor (IC50 = 77 nM by cell-free assays; IC50 = 0.8 μM against asymmetric H3R2 dimethylation of overexpressed PRMT6 in HEK293T cells) over all other PRMTs and 23 methyltransferases. The (S)-enantiomer SGC6870N is inactive toward PRMT6 and serves as an excellent control compound.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML2760-BULK:
SML2760-VAR:
SML2760-5MG:
SML2760-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)