Merck
SML2686
Sigma-Aldrich
THAL-SNS-032
≥98% (HPLC)
別名:
4-[[[5-[[[5-(1,1-Dimethylethyl)-2-oxazolyl]methyl]thio]-2-thiazolyl]amino]carbonyl]-N-[2-[2-[2-[2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]-1-piperidineacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥17,200
5 MG
¥66,400
¥17,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥17,200
5 MG
¥66,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H52N8O10S2
CAS番号:
分子量:
869.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥17,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
ligand
pomalidomide
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[s]1c(ncc1SCc6ncc([o]6)C(C)(C)C)NC(=O)C2CCN(CC2)CC(=O)NCCOCCOCCOCCNc3c4c(ccc3)C(=O)N(C4=O)C5CCC(=O)NC5=O
InChI
1S/C40H52N8O10S2/c1-40(2,3)29-21-43-32(58-29)24-59-33-22-44-39(60-33)46-35(51)25-9-13-47(14-10-25)23-31(50)42-12-16-56-18-20-57-19-17-55-15-11-41-27-6-4-5-26-34(27)38(54)48(37(26)53)28-7-8-30(49)45-36(28)52/h4-6,21-22,25,28,41H,7-20,23-24H2,1-3H3,(H,42,50
InChI Key
BXDZOYLPNAIDOC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
Selective inhibitor and degrader of CDK9
THAL-SNS-032 is a selective inhibitor and degrader of cyclin-dependent kinase 9 (CDK9). It links the CDK inhibitor SNS-032 to a thalidomide derivative that binds the E3 ubiquitin ligase Cereblon. THAL-SNS-032 was found to selectively induce degradation of CDK9 over other CDKs. It inhibited proliferation across a panel of 11 different leukemia cancer cell lines potently than SNS-032.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SML2686-1MG:
SML2686-VAR:
SML2686-BULK:
SML2686-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Calla M Olson et al.
Nature chemical biology, 14(2), 163-170 (2017-12-19)
Cyclin-dependent kinase 9 (CDK9), an important regulator of transcriptional elongation, is a promising target for cancer therapy, particularly for cancers driven by transcriptional dysregulation. We characterized NVP-2, a selective ATP-competitive CDK9 inhibitor, and THAL-SNS-032, a selective CDK9 degrader consisting of