Merck
SML2604
Sigma-Aldrich
BAY-885
≥98% (HPLC)
別名:
BAY 885, BAY885, [2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenyl]{4-[7-(4-methylpiperazin-1-yl)pyrido[3,2-d]pyrimidin-4-yl]piperidin-1-yl}methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥17,500
25 MG
¥66,360
¥17,500
単価¥25,000割引30%
出荷予定日2025年3月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥17,500
25 MG
¥66,360
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H28F3N7O2
CAS番号:
分子量:
515.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥17,500
単価¥25,000割引30%
出荷予定日2025年3月31日
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(N1CCC(CC1)C2=C3C(C=C(C=N3)N4CCN(CC4)C)=NC=N2)C5=CC=C(C=C5N)OC(F)(F)F
InChI
1S/C25H28F3N7O2/c1-33-8-10-34(11-9-33)17-12-21-23(30-14-17)22(32-15-31-21)16-4-6-35(7-5-16)24(36)19-3-2-18(13-20(19)29)37-25(26,27)28/h2-3,12-16H,4-11,29H2,1H3
生物化学的/生理学的作用
BAY-885 is an ATP site-targeting, potent and selective ERK5 (BMK1, MAPK7) inhibitor (IC50 = 35 nM with 250 μM ATP; % inhibition at 1 μM = 62/rat Fer, 58/human EphB3, 43/human EphA5, =20/355 kinases) with no BRD4 affinity (20 μM), nor inhibitory potency toward hERG (10 μM) and CYP enzymes (20 μM; CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4). BAY-885 potently inhibits 100 ng/mL EGF-induced, ERK5-dependent MEF2 activity (IC50 = 120 nM; SN12C-MEF2-luc reporter assay).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2604-VAR:
SML2604-5MG:
SML2604-BULK:
SML2604-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Duy Nguyen et al.
Journal of medicinal chemistry, 62(2), 928-940 (2018-12-20)
The availability of a chemical probe to study the role of a specific domain of a protein in a concentration- and time-dependent manner is of high value. Herein, we report the identification of a highly potent and selective ERK5 inhibitor