Merck
SML2590
Sigma-Aldrich
AZD3463
≥98% (HPLC)
別名:
AZD 3463, AZD-3463, N-(4-(4-Aminopiperidin-1-yl)-2-methoxyphenyl)-5-chloro-4-(1H-indol-3-yl)pyrimidin-2-amine, N-[4-(4-Amino-1-piperidinyl)-2-methoxyphenyl]-5-chloro-4-(1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥12,160
25 MG
¥49,300
¥12,160
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥12,160
25 MG
¥49,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H25ClN6O
CAS番号:
分子量:
448.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥12,160
Check Cart for Availability
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC1=CN=C(N=C1C2=CNC3=C2C=CC=C3)NC4=CC=C(C=C4OC)N5CCC(CC5)N
InChI
1S/C24H25ClN6O/c1-32-22-12-16(31-10-8-15(26)9-11-31)6-7-21(22)29-24-28-14-19(25)23(30-24)18-13-27-20-5-3-2-4-17(18)20/h2-7,12-15,27H,8-11,26H2,1H3,(H,28,29,30)
InChI Key
GCYIGMXOIWJGBU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
AZD3463 is an orally available, potent receptor tyrosine kinase (RTK) inhibtor against anaplastic lymphoma kinase ALK (Ki = 0.75 nM; IC50 = 15-21 nM with 5FAM-Srctide as substrate & 30 μM ATP), insulin-like growth factor (IGF)-1 receptor (IGF1R), ROS1 (c-Ros), and Trk-A (NTRK1). AZD3463 effectively inhibits multiple crizotinib-resistant cancer growth and displays in vivo efficacy against FLT3-ITD-dependent MOLM-13 acute myeloid leukemia (AML) as well as NGP (wt ALK) & SH-SY5Y (ALK-F1174L) neuroblastoma in mice (15 mg/kg ip.).
Orally available, potent RTK inhibtor against anaplastic lymphoma kinase (ALK), IGF1R, ROS1 and Trk-A (NTRK1) with in vitro and in vivo anticancer efficacy.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2590-25MG:
SML2590-BULK:
SML2590-5MG:
SML2590-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)