アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +97 to +107°, c = c=1 in methanol
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
F[C@H]1C[C@@H](C\C(=C\C=C2\[C@H]3[C@](CCC\2)(C(=CC3)[C@H](C\C=C\C(O)(CC)CC)C)C)\C1=C)O
InChI
1S/C29H43FO2/c1-6-29(32,7-2)17-8-10-20(3)25-14-15-26-22(11-9-16-28(25,26)5)12-13-23-18-24(31)19-27(30)21(23)4/h8,12-14,17,20,24,26-27,31-32H,4,6-7,9-11,15-16,18-19H2,1-3,5H3/b17-8+,22-12+,23-13-/t20-,24+,26-,27-,28+/m0/s1
InChI Key
LRLWXBHFPGSUOX-GJQYOBCGSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2395-5MG:
SML2395-BULK:
SML2395-1MG:
SML2395-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)