Merck
SML2388
Sigma-Aldrich
SW157765
≥98% (HPLC)
別名:
3-(2-Furanyl)-N-[2-(4-pyridinyl)-5-benzoxazolyl]-2-propenamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥16,170
25 MG
¥55,250
¥16,170
出荷予定日2025年5月22日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥16,170
25 MG
¥55,250
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H13N3O3
CAS番号:
分子量:
331.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥16,170
出荷予定日2025年5月22日
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to brown
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(c2cc3nc([o]c3cc2)c4ccncc4)C(=O)\C=C\c1[o]ccc1
InChI
1S/C19H13N3O3/c23-18(6-4-15-2-1-11-24-15)21-14-3-5-17-16(12-14)22-19(25-17)13-7-9-20-10-8-13/h1-12H,(H,21,23)/b6-4+
InChI Key
QSSYRORXXFTVFI-GQCTYLIASA-N
生物化学的/生理学的作用
SW157765 is a selective inhibitor of the non-canonical glucose transporter GLUT8 (SLC2A8), which exhibit potent anticancer activity on KRAS/KEAP1 mutant NSCLC cells that selectively depend on GLUT8 for glucose intake to support serine biosynthesis.
selective inhibitor of the non-canonical glucose transporter GLUT8 (SLC2A8)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2388-VAR:
SML2388-BULK:
SML2388-5MG:
SML2388-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elizabeth A McMillan et al.
Cell, 173(4), 864-878 (2018-04-24)
Diversity in the genetic lesions that cause cancer is extreme. In consequence, a pressing challenge is the development of drugs that target patient-specific disease mechanisms. To address this challenge, we employed a chemistry-first discovery paradigm for de novo identification of