スキップする
SML2274
DDR1-IN-1
≥98% (HPLC)
別名:
4-((4-Ethylpiperazin-1-yl)methyl)-N-(4-methyl-3-(2-oxoindolin-5-yloxy)phenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide, N-[3-[(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-indol-5-yl)oxy]-4-methylphenyl]-4-[(4-ethyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥16,900
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥70,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C30H31F3N4O3
CAS番号:
分子量:
552.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥16,900
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C=CC(NC(C1=CC(C(F)(F)F)=C(CN2CCN(CC)CC2)C=C1)=O)=C3)=C3OC4=CC(CC(N5)=O)=C5C=C4
InChI
1S/C30H31F3N4O3/c1-3-36-10-12-37(13-11-36)18-21-6-5-20(15-25(21)30(31,32)33)29(39)34-23-7-4-19(2)27(17-23)40-24-8-9-26-22(14-24)16-28(38)35-26/h4-9,14-15,17H,3,10-13,16,18H2,1-2H3,(H,34,39)(H,35,38)
InChI key
AOZPVMOOEJAZGK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DDR1-IN-1 is a type II, subtype-selective discoidin domain receptor (DDR) tyrosine kinase inhibitor (DDR1/2 IC50 = 105 nM/413 nM) that effectively blocks collagen-induced DDR1 pY513 autophosphorylation in U2OS cells (EC50 = 86.76 nM) with excellent selectivity over a panel of >380 kinases. DDR1-IN-1 inhibits DDR2-mediated MT1-MMP activation in human rheumatoid synovial fibroblasts (RASF) upon collagen stimulation (IC50 < 2.5 μM) and enhances PI3K/mTOR inhibitor GSK2126458 antiproliferation efficacy in SNU-1040 colorectal cancer culture (123%, 70%, 50% of control, respectively, post 48-hr 250 nM DDR1-IN-1, 82.5 nM GSK2126458, or combined treatment).
Potent, selective, type II tyrosine kinase inhibitor against discoidin domain receptor DDR1/2.
DDR1-IN-1 protects cells from apoptosis by inhibiting collagen-mediated Bcl-2-interacting killer (BIK) induction at both mRNA and protein levels.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML1832SML2384SML2784
DDR1-IN-1 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2274
DDR1-IN-1
BAY 87-2243 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2384
BAY 87-2243
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
SML2274-: + SML2274-5MG: + SML2274-VAR: + SML2274-25MG: + SML2274-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)