SML2690
Pyridostatin hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, G-quadruplex DNA stabilizing agent
別名:
4-(2-Aminoethoxy)-N2,N6-bis(4-(2-aminoethoxy)quinolin-2-yl)pyridine-2,6-dicarboxamide hydrochloride, 4-(2-Aminoethoxy)-N2,N6-bis[4-(2-aminoethoxy)-2-quinolinyl]-2,6-pyridinedicarboxamide hydrochloride, RR 82 HCl, RR-82 HCl, RR82 HCl
About This Item
おすすめの製品
product name
Pyridostatin hydrochloride, ≥98% (HPLC)
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2690-25MG:
SML2690-BULK:
SML2690-VAR:
Z743346-BULK:
Z743346-1000EA:
SML2690-5MG:
試験成績書(COA)