サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
manufacturer/tradename
Chemicon®
Quality Segment
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
colorimetric
General description
脂肪形成の生化学的経路は、3T3-L1 モデルを用いることにより、次第によく理解されるようになってきました(概説:Gregoire et al., 1998; Rosen et al., 2000)。 細胞をデキサメタゾンで処理すると、転写因子 CCAAT/エンハンサー結合タンパク質 b(C/EBPb)が活性化されます。 IBMX は可溶性環状ヌクレオチドホスホジエステラーゼを阻害し、細胞内 cAMP レベルを上昇させます(Elks and Manganiello, 1985)。 核レベルでは、IBMX で処理すると、関連する転写因子 C/EBPd が活性化されます。 次いで、C/EBPb と d が C/EBPa と PPARγ の転写を誘導します。 誘導因子に曝露されてから 3 日以内に、細胞は分化に必要な有糸分裂クローン増殖と呼ばれる分裂を 2 回繰り返します(Tang et al., 2003)。 インスリンやインスリン様成長因子-1 は PI3 キナーゼや Akt の活性を高めることにより脂肪細胞の分化を促進します。 フォークヘッド転写因子 Foxo1 の活性の調節は、インスリンが脂肪細胞の分化を促進する上で必要であると考えられています(Nakae et al., 2003)。 C/EBPa と PPARγ は脂肪酸合成酵素、脂肪酸結合タンパク質、レプチン、アディポネクチンなどの脂肪細胞特異的遺伝子の発現を活性化することにより、脂肪形成の最終段階を制御します。
Pref-1やWnt-10bのような脂肪細胞分化の内因性ネガティブレギュレーターは、未分化の3T3-L1細胞に高発現しており、脂肪細胞分化誘導因子を加えると発現が低下します(Ross et al., 2000; Mei et al., 2002)。 また、腫瘍壊死因子α(TNFa)やトランスフォーミング増殖因子β(TGF-b)のようなサイトカインは脂肪細胞の分化を阻害します(Gregoire et al., 1998)。
脂肪形成の制御因子が同定されたことで、薬理学的な手段によって肥満を予防したり、回復させたりできる可能性が出てきました。 PPARγは、脂肪細胞分化の最終段階に必須であり、抗糖尿病薬のチアゾリジンジオンクラスの薬理学的標的であることから、標的として特に注目されています。 チアゾリジン系薬剤の脂肪生成促進作用により、脂肪生成を促進することなく抗糖尿病活性を有する化合物の同定が注目されています。 さらに、脂肪新生を阻害する PPARγ 活性阻害剤も同定されており、有効な抗肥満薬開発の基礎となる可能性があります(Wright et al., 2000; Camp et al., 2001)。
Application
細胞構造
Preparation Note
デキサメタゾン溶液、IBMX 溶液、インスリン溶液は -20℃ で保存してください。 オイルレッド O 溶液、洗浄液、色素抽出溶液は室温で保存してください。
Other Notes
インスリン溶液(カタログ番号 90356) - バイアル1本中に 10 mg/mL の組換えヒトインスリン 250 μl を含有。
デキサメタゾン溶液(カタログ番号 90357) - バイアル 1 本に 10 mM デキサメタゾン(エタノール中)100 μl を含有。
オイルレッド O 溶液(カタログ番号 90358)- ボトル 1 本に 60% イソプロパノールに溶解した 0.36% オイルレッド O 溶液 60 mL を含有。
洗浄液 - (カタログ番号 90360)- ボトル 2 本にそれぞれ 250 mL の洗浄液を含有。
色素抽出溶液 - (カタログ番号 90359)- ボトル 1 本に 30 mL の色素抽出溶液を含有。
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description - | description T37i mouse brown adipocyte cell line is a versatile model for metabolic and functional studies of brown fat. | description Mesenchymal Stem Cell Adipogenesis Kit typically obtains 30% mature adipocytes from the rat bone marrow derived mesenchymal stem cells. | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, >90% (SDS-PAGE) |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| detection method colorimetric | detection method - | detection method - | detection method - |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename - |
注意喚起語
Danger
標的臓器
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
保管分類
3 - Flammable liquids
引火点 (F)
48.2 °F
引火点(°C)
9 °C
一体何が起きているの?
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 2 - STOT SE 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan