Merck
SML2043
Sigma-Aldrich
CID 1375606
≥98% (HPLC)
別名:
2,4-Dichloro-N-[4-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]-benzamide, N-[4-(Anilinocarbonyl)phenyl]-2,4-dichlorobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H14Cl2N2O2
CAS番号:
分子量:
385.24
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=CC=C(C(NC2=CC=C(C(NC3=CC=CC=C3)=O)C=C2)=O)C(Cl)=C1
生物化学的/生理学的作用
CID 1375606 (N-[4-(Anilinocarbonyl)phenyl]-2,4-dichlorobenzamide) is a specific and potent surrogate agonist of GPR27 (SREB1) that induces coupling of the receptor to β-arrestin 2 but not to G proteins.
Specific and potent surrogate agonist of GPR27 (SREB1).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2043-BULK:
SML2043-5MG:
SML2043-25MG:
SML2043-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)