Merck
SML2034
Sigma-Aldrich
AGN 193109
≥98% (HPLC)
別名:
4- [2- [5,6-ジヒドロ-5,5-ジメチル-8-(4-メチルフェニル)-2-ナフタレニル]エチニル]-安息香酸, AGN193109, CD 3106
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥26,000
25 MG
¥107,000
¥26,000
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥26,000
25 MG
¥107,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H24O2
CAS番号:
分子量:
392.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥26,000
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(O)C1=CC=C(C#CC2=CC=C3C(C)(C)CC=C(C4=CC=C(C)C=C4)C3=C2)C=C1
InChI
1S/C28H24O2/c1-19-4-11-22(12-5-19)24-16-17-28(2,3)26-15-10-21(18-25(24)26)7-6-20-8-13-23(14-9-20)27(29)30/h4-5,8-16,18H,17H2,1-3H3,(H,29,30)
InChI Key
NCEQLLNVRRTCKJ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
AGN 193109は、オールトランスレチノイン酸/ATRA(RARα/β/γ Kd=9/12/19 nM)よりも高い親和性(RARα/β/γ Kd=2 nM)で3つのRARサブタイプすべてを標的とする経口活性レチノイン酸受容体(RAR)アンタゴニストです。AGN 193109は、RARα、RARβ、およびRARγをトランスフェクトしたCV-1細胞におけるATRAによる転写に対して強力に拮抗します(ATRAに対して等モルのAGN 193109ごとに、それぞれ85%、62%、および100%)。また、AGN 193109は、経口(1~10 mg/kg)または局所(0.3~36 μmol/kg)投与により、in vivoでマウスおよびラットのRARを介した生理学的および病理学的プロセスをブロックするために広く採用されています。
In vitroおよびin vivoで有効な、高親和性経口活性パンレチノイン酸受容体(RAR)アンタゴニスト。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2034-5MG:
SML2034-BULK:
SML2034-25MG:
SML2034-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
EC23 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2404
EC23
TTNPB
Sigma-Aldrich
T3757
TTNPB
MM11253 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2015
MM11253
SR11237 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S8951
SR11237
AR7 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0921
AR7
Acitretin ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
44707
Acitretin
HOE 140 ≥94%
Sigma-Aldrich
H157
HOE 140
Tadaaki Nakajima et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(50), 14354-14359 (2016-12-03)
The Müllerian duct develops into the oviduct, uterus, and vagina, all of which are quite distinct in their morphology and function. The epithelial fate of these female reproductive organs in developing mice is determined by factors secreted from the stroma;
Synthesis and characterization of a highly potent and effective antagonist of retinoic acid receptors.
A T Johnson et al.
Journal of medicinal chemistry, 38(24), 4764-4767 (1995-11-24)
Abhinav Illendula et al.
Oncology reports, 44(3), 1013-1024 (2020-07-25)
Neuroblastoma is the most common inheritable, solid neoplasm in children found under the age of 7 and accounts for approximately 7% of childhood cancers. A common treatment that has been prescribed for over a decade is retinoid therapy [using all‑trans
Shriram Nallamshetty et al.
Bone, 67, 281-291 (2014-07-30)
PPARγ, a ligand-activated nuclear receptor, regulates fundamental aspects of bone homeostasis and skeletal remodeling. PPARγ-activating anti-diabetic thiazolidinediones in clinical use promote marrow adiposity, bone loss, and skeletal fractures. As such, delineating novel regulatory pathways that modulate the action of PPARγ
D R Soprano et al.
Toxicology and applied pharmacology, 174(2), 153-159 (2001-07-12)
The synthetic retinoid AGN 193109 is a potent pan retinoic acid receptor (RAR) antagonist. Treatment of pregnant mice with a single oral 1 mg/kg dose of this antagonist on day 8 postcoitum results in severe craniofacial (median cleft face or