スキップする
SML1998
KLH45
≥98% (HPLC)
別名:
N-Cyclohexyl-N-phenethyl-4-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)-2H-1,2,3-triazole-2-carboxamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥21,300
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥55,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C24H25F3N4O2
CAS番号:
分子量:
458.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
¥21,300
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N(CCC1=CC=CC=C1)C2CCCCC2)N(N=C3)N=C3C4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4
InChI
1S/C24H25F3N4O2/c25-24(26,27)33-21-13-11-19(12-14-21)22-17-28-31(29-22)23(32)30(20-9-5-2-6-10-20)16-15-18-7-3-1-4-8-18/h1,3-4,7-8,11-14,17,20H,2,5-6,9-10,15-16H2
InChI key
FYOYNRLSBYWAHL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
In vivo-active, potent and selective irreversible inhibitor of DDHD2
KLH45 is an in vivo-active, potent and selective irreversible inhibitor of DDHD2. KLH45 inactivates brain levels of DDHD2 and increases levels of triglycerides in mouse brain.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
EMU070251
KLH45 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1998
KLH45
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Ddhd2
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
oil
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
colorless to light yellow
color
-
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
SML1998-25MG: + SML1998-5MG: + SML1998-BULK: + SML1998-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)