¥38,100
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
GGATTCCCTTAGGACCCAGAAAGAAGATACTGAACCATTTCAGTGCCAGGAAGAATTCAGTGAGTATTAATAGACCAGCCATGTCAGCCTCTGAGGTAAACATCTCCAAGGAAAATGGTGACTATCTGGATGTTGGCATTGGGCAGGTGTCTGTAAAATACCCCCGGCTCAACTACAAACCAGAGATCTTCTTTGCCTTTGGCTCCCCCATCGGAATGTTTCTTACTGTCCGAGGGTTGAGAAGAATTGATCCTAATTATAAATTTCCCACATGCAAAGGTTTCTTCAATATTTACCATCCATTTGACCCTGTGGCATATAGGATTGAGCCAATGGTGGCCCCAGGAATAGAGTTTGAGCCAATGCTGATCCCACACCATAAAGGCAGGAAGCGGATGCACTTAGAACTGAGAGAGGGCTTGACCA
Ensembl |マウスアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... DDHD2(72108) , Ddhd2(72108)
詳細
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK
WGK 2
Jan Code
EMU070251-50UG:
EMU070251-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ